Merck
Z122890
Ampule breaker/collar
For 5-10 mL ampules
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121807
NACRES:
NB.43
詳細
使用方法:
1. アンプルトップにポリエチレンブレーカー/カラーをかぶせ入れます。
2. アンプルの底部を片手で握り、ブレーカー/カラーをもう一方の手で握ります。
3. アンプルトップをパチンと折ります。
4. カラーとアンプルトップを捨てます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)