Merck
Z184969
Sigma-Aldrich
Prescored ampules
clear glass, volume 2 mL
別名:
176776
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121807
NACRES:
NB.43
物質
clear glass
包装
pkg of 144 ea
メーカー/製品名
WHEATON®
容量
2 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
吸引するか、先端を覆うことで、密閉された容器となります。WHEATON® 51ブランドのホウケイ酸ガラスで製造されており、米国薬局方で定義されているType 1ガラスです。
特徴および利点
• Converted from Type I borosilicate glass tubing, ampules conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP and EP 3.2.1.• Can be used in gas phase of liquid nitrogen• Excellent for biological product preservation• Allows storage at low temperatures• Pre-scored ampules to eliminate filing• Stems can be pulled or tip sealed• Methods of Sterilization: Autoclave, Dry Heat and EtO
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
色度標準液 related to Ph.Eur Color intensity testing, analytical standard, Set of colors B, BY, Y, GY, R
Supelco
83952
色度標準液
色度標準液 related to Ph.Eur Color intensity testing, analytical standard, Set of colors Y
Supelco
83883
色度標準液
Supelco
Supelco
86293
色度標準液
色度標準液 related to Ph.Eur Color intensity testing, analytical standard, Set of colors B
Supelco
83951
色度標準液
色度標準液 related to Ph.Eur Color intensity testing, analytical standard, Set of colors Y
Supelco
83967
色度標準液