solid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 25 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2cc(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C28H48O2/c1-20(2)11-8-12-21(3)13-9-14-22(4)15-10-17-28(7)18-16-25-19-26(29)23(5)24(6)27(25)30-28/h19-22,29H,8-18H2,1-7H3/t21-,22-,28-/m1/s1
InChI Key
QUEDXNHFTDJVIY-DQCZWYHMSA-N
遺伝子情報
human ... HMGCR(3156)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- ごま油サンプル中のトコフェロール4種とリグナン4種を同時に測定するための、順相高速液体クロマトグラフィー(NP-HPLC)/蛍光検出法の開発と検証
- 液-液抽出(LLE)後の超高速液体クロマトグラフィー(UHPLC)/蛍光検出法による、ヒト血清サンプル中のビタミンAと4種類のトコフェロール異性体すべての同時測定
- 非水性逆相高速液体クロマトグラフィー(NARP-HPLC)と大気圧化学イオン化タンデム質量分析(APCI-MS/MS)検出を併用した、ペカンナッツ品種サンプル中の4種類のトコフェロールと4種類のトコトリエノールの分離と推定
- 計量化学支援により最適化した高速液体クロマトグラフィー(HPLC)/蛍光検出(FLD)に基づく方法による、8種類のトコールホモログを検出・定量するための異なる冷圧油サンプルの分析
- 不純物添加を検出するための高速液体クロマトグラフィー/UV検出を用いた芳香族ピーナツ油(APO)および4種類の精製植物油中のトコフェロールの多成分一斉定量
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
47785:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
GB method with Ascentis® Express C30 column achieves baseline resolution for Vitamin A and E critical pair.
Separation of (±)-α-Tocopherol, analytical standard; Menadione (K3), analytical standard; (+)-γ-Tocopherol, analytical standard; Cholecalciferol (D3), analytical standard
Separation of δ-Tocopherol, analytical standard; Retinyl acetate; (+)-γ-Tocopherol; α-Tocopherol, ≥95.5%; Retinol; Vitamin A (acetate), meets USP testing specifications.