Merck
R7632
Sigma-Aldrich
レチノール
synthetic, ≥95% (HPLC), (Powder or Powder with Lumps)
別名:
all-trans-3,7-ジメチル-9-(2,6,6-トリメチル-1-シクロヘキセン-1-イル)-2,4,6,8-ノナテトラエン-1-オール, アクセロフトール, ビタミンA, ビタミンA1, ビタミンAアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H30O
CAS番号:
分子量:
286.45
Beilstein:
403040
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
eCl@ss:
34058018
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.79
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
(Powder or Powder with Lumps)
比活性
~2700 U/mg
テクニック
HPLC: suitable
yellow to very dark yellow, to Very Dark Orange
mp
61-63 °C (lit.)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1(C)C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/CO)=C(C)CCC1
InChI
1S/C20H30O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,21H,7,10,14-15H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8+,17-13+
InChI Key
FPIPGXGPPPQFEQ-OVSJKPMPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
レチノールまたはビタミンAアルコール体は、ビタミンAの主要な循環型です。レチノールは生物活性物質ではありません。レチノールまたは全トランス型レチノールは、シクロヘキセニル環、4つの二重結合(トランス配置)を持つ側鎖1本、アルコール末端基を有する、炭素20個からなる分子です。
アプリケーション
レチノールは以下に使用されます:
  • HepG2細胞における全トランス型レチノイン酸の合成
  • オルガノイドとして培養されるマウス正常腸細胞の増殖における、レチノールの影響を調べる研究
  • 細胞中のビタミンAを測定するための標準物質として
  • 精巣細胞培養用、およびin vitroでの精子形成用の合成培地の成分として。
生物化学的/生理学的作用
レチノールとその誘導体には、アンチエイジング特性があります。さらに、アンチリンクル剤としても機能します。しかし、光に対して不安定であり、皮膚を刺激する可能性があるため、幅広く化粧品に配合されているわけではありません。レチノールは、光老化などの皮膚病の治療に使用されています。不足すると、乾燥症や毛包過角化が発症します。
レチノールは、アクティブレチノイドの前駆体として作用します。レチノールは、レチンアルデヒドに変換され、その後、レチノイン酸に変換されます。全-トランスおよび9-シス-レチノイン酸は、核受容体であるレチノイン酸受容体(RARs)およびレチノイド X 受容体(RXRs)のリガンドです。これらの受容体は、さまざまな遺伝子の転写を調節します。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
遮光性ガラスバイアル。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
R7632-VAR:
R7632-250MG:
2518006:
R7632-1G:
R7632-25MG:
R7632-500MG:
2540085:
R7632-100MG:
R7632-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Valproate ameliorates nitroglycerin-induced migraine in trigeminal nucleus caudalis in rats through inhibition of NF-?B.
Li Y et al.
The Journal of Headache and Pain, 17, 49-49 (2016)
A newly synthesized photostable retinol derivative (retinyl N-formyl aspartamate) for photodamaged skin: profilometric evaluation of 24-week study
Lee MS, et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 55(2), 220-224 (2006)
Insulin regulates retinol dehydrogenase expression and all-trans-retinoic acid biosynthesis through FoxO1.
Obrochta KM et al.
The Journal of Biological Chemistry, 290, 7259-7259 (2015)
Retinol Promotes In Vitro Growth of Proximal Colon Organoids through a Retinoic Acid-Independent Mechanism.
Matsumoto T et al.
PLoS ONE, 11, e0162049-e0162049 (2016)
Yuanchao Li et al.
The journal of headache and pain, 17, 49-49 (2016-05-07)
As a complex nervous system disease, migraine causes severe healthy and social issues worldwide. Valproate (VPA) is a widely used treatment agent against seizures and bipolar disorder, and its function to alleviate damage due to migraine has also been verified
プロトコル
Separation of δ-Tocopherol, analytical standard; Retinyl acetate; (+)-γ-Tocopherol; α-Tocopherol, ≥95.5%; Retinol; Vitamin A (acetate), meets USP testing specifications.