安全性情報
46959-U
Supelco
パルミチン酸レチノール
analytical standard
別名:
all-trans-パルミチン酸レチノール, ビタミン A パルミタート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H60O2
CAS番号:
分子量:
524.86
EC Number:
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type fat soluble vitamin
包装
ampule of 100 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C36H60O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-25-35(37)38-30-28-32(3)23-20-22-31(2)26-27-34-33(4)24-21-29-36(34,5)6/h20,22-23,26-28H,7-19,21,24-25,29-30H2,1-6H3/b23-20+,27-26+,31-22+,32-28+
InChI Key
VYGQUTWHTHXGQB-FFHKNEKCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
パルミチン酸レチノールは、HPLCおよびGCにおいて分析物の保持時間同定に使用するために適しています。活性標準物質としての使用は意図していません。最高の品質を確保するために、徹底した評価が行われています。特記しない限り、ニート標準です。購入された場合、成分証明書を発行いたします。
アプリケーション
適切な計測技術の詳細については、製品の分析証明書をご参照ください。′他のサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
46959-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Eliot L Berson et al.
Archives of ophthalmology (Chicago, Ill. : 1960), 130(6), 707-711 (2012-02-15)
To evaluate whether a diet high in long chain ω-3 fatty acids can slow the rate of visual acuity loss among patients with retinitis pigmentosa receiving vitamin A palmitate. We calculated dietary intake from questionnaires completed annually by 357 adult
Mirela Donato Gianeti et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 17(2), 2219-2230 (2012-02-24)
Chemically stable ester derivatives of vitamins A, C and E have become a focus of interest for their role in the satisfactory results in skin aging treatments. Accordingly, the aim of this study was to evaluate the physical and chemical
Anta Agne-Djigo et al.
The Journal of nutrition, 142(11), 1991-1996 (2012-09-28)
To alleviate vitamin A (VA) deficiency (VAD) in Senegal, understanding the relationship between VA status of lactating women and their 6-mo-old infants is important. This study measured 6-mo-old infants' VA intake from human milk and assessed the VA status of
H M M Ramalho et al.
Journal of dairy science, 95(10), 5476-5484 (2012-08-21)
In Portugal, commercial milk is obtained almost entirely from cows of the Holstein breed. However, other breeds may also show dairy aptitude, and produce milk of good quality. The aim of this study was to investigate the effect of the
Zhu Kai et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 11(9), 7593-7602 (2011-11-22)
Candida sp.99-125 lipase was suitable for transesterification of fats and oils to produce fatty acid methyl ester. The adsorption of Candida sp.99-125 lipase onto the fiber-like SBA-15 mesoporous material has been studied. The unaltered structural order of the fiber-like SBA-15