Merck
17772
Sigma-Aldrich
レチノール
≥95.0% (HPLC), ~2700 U/mg
別名:
all-trans-3,7-ジメチル-9-(2,6,6-トリメチル-1-シクロヘキセン-1-イル)-2,4,6,8-ノナテトラエン-1-オール, アクセロフトール, ビタミンA, ビタミンA1, ビタミンAアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H30O
CAS番号:
分子量:
286.45
Beilstein:
403040
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
eCl@ss:
34058018
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.79
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
形状
(Powder or Crystal with Lumps)
比活性
~2700 U/mg
yellow to dark yellow
mp
61-63 °C (lit.)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1(C)C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/CO)=C(C)CCC1
InChI
1S/C20H30O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,21H,7,10,14-15H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8+,17-13+
InChI Key
FPIPGXGPPPQFEQ-OVSJKPMPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
レチナール酸、レチノール酸、およびレチノイン酸は、ビタミンAのアルデヒド型、アルコール型、および酸性型です。レチノイドは、脂肪族鎖中の不飽和結合に起因する多数の幾何異性体として存在します。レチノールは広範囲のプロセスにおいて生物学的活性を示します。
レチノール、または全トランス型レチノールは、シクロヘキセニル環、4つの二重結合(すべてトランス配置)を持つ側鎖1本、ならびにアルコール末端基を有する炭素20個の分子です。
アプリケーション
レチノールは、ビタミンの検出および定量を目的とした超高速液体クロマトグラフィー/タンデム質量分析(UPLC-MS/MS)において標準物質として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
レチノールとその誘導体は、抗老化特性を示します。レチノールは、皺および老化の徴候の治療に使用されます。しかし、光に不安定であり皮膚刺激性があることから、化粧品にはほとんど使用されません。レチノールは、皮膚疾患の治療にも使用されます。レチノール欠乏は、乾燥症および濾胞性過角化症の原因となります。
単位の定義
1 UはPh Eur II, 217 (1983)の1international Unitに相当します。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
17772-BULK:
17772-250MG:
17772-50MG:
17772-VAR:
17772-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Effects of dietary lead exposure on vitamin levels in great tit nestlings-An experimental manipulation
Ruiz S, et al.
Environmental Pollution (Barking, Essex : 1987), 213(2), 688-697 (2016)
Jacqueline A Jumpsen et al.
Journal of cystic fibrosis : official journal of the European Cystic Fibrosis Society, 5(2), 77-84 (2006-03-02)
The objective of this study was to investigate the effect of docosahexaenoic acid (DHA) supplementation on blood and intestinal DHA levels and lung function in mild/moderately affected adult CF patients with the DeltaF508 genotype. Cystic Fibrosis (CF) patients often present
S P Spencer et al.
Science (New York, N.Y.), 343(6169), 432-437 (2014-01-25)
How the immune system adapts to malnutrition to sustain immunity at barrier surfaces, such as the intestine, remains unclear. Vitamin A deficiency is one of the most common micronutrient deficiencies and is associated with profound defects in adaptive immunity. Here
K R Norum et al.
The American journal of clinical nutrition, 56(4), 735-744 (1992-10-01)
We discuss vitamin A with emphasis on its absorption, transport, cellular uptake, storage, and intracellular metabolism. Dietary retinyl esters are hydrolyzed to retinol in the intestinal lumen before absorption by enterocytes. Carotenoids are absorbed and then partially converted to retinol
Retinoids in the treatment of skin aging: an overview of clinical efficacy and safety
Mukherjee S, et al.
Clinical Interventions in Aging, 1(4), 327-327 (2006)