Merck
C9756
Sigma-Aldrich
コレカルシフェロール
≥98% (HPLC)
別名:
(+)-ビタミンD3, カルシオール, 活性化7-デヒドロコレステロール, 活性型7-デヒドロコレステロール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H44O
CAS番号:
分子量:
384.64
Beilstein:
2339331
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
34058003
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
HPLC: suitable
white to off-white
mp
83-86 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]([C@]1(C)CCC/2)([H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
InChI Key
QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N
遺伝子情報
human ... VDR(7421)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
コレカルシフェロールは2段階の代謝、すなわち、第1段階として25-ヒドロキシコレカルシフェロールへの代謝、第2段階として1α, 25-ジヒドロキシコレカルシフェロールへの代謝が必要なので、ホルモン前駆体として役割を果たしています。1単位 (U.S.P. もしくは国際単位) は、USPビタミンD参照基準に含まれる0.025μgのビタミンD3として定義されます。
コレカルシフェロールは、食物から摂取するか、あるいは皮膚に紫外線が当たることによって体内で合成されます。ビタミンD3を経口投与すると、直ちに吸収され、脂肪組織に蓄積されます。
アプリケーション
  • 早期腎障害を呈した高齢者における腎-骨軸、炎症、鉄分の調節因子における変質とビタミン D 補給の効果:この研究は、腎障害を発症した高齢者における腎-骨軸、炎症反応、鉄代謝の調節におけるコレカルシフェロールの重要な役割を掘り下げたものです。ビタミン D の補充により、将来の治療戦略の指針となる重要な変化が観察されました(Christodoulou M et al., 2024)。
  • 多発性硬化症患者の臨床転帰に対する 25-ヒドロキシビタミン D3 の効果の検討:無作為化二重盲検臨床試験-パイロット研究:この臨床試験は、多発性硬化症患者の健康転帰の改善におけるコレカルシフェロールの有効性を評価するものです。コレカルシフェロールの使用は、神経機能を増強し、疾患の進行を抑制する可能性があり、神経変性疾患管理における重要な役割を示しています(Maghbooli Z et al., 2024)。
  • ビタミン D の NLRP3 インフラマソーム経路の抑制による COVID-19 関連重症度の制御:この非常に重要な研究では、NLRP3 インフラマソーム経路に対する制御作用を通じて、コレカルシフェロールを COVID-19 の重症度軽減に関連付けています。この知見は、ウイルス感染に対する免疫応答における調節因子としてのビタミン D の可能性を強調しています(Khalil B et al., 2024)。
  • 肥満または過体重者におけるビタミン D 補充が中枢血行動態パラメータおよび自律神経系に及ぼす影響:この無作為化比較試験では、肥満または過体重の患者において、コレカルシフェロールの補給が心血管系および自律神経系機能にどのような影響を及ぼすかを検討し、骨の健康のみならず心血管系の調節におけるビタミン D の利点について考察しています(Faria ACC et al., 2024)。
生物化学的/生理学的作用
ビタミンDが欠乏すると、多くの場合、慢性の腎臓疾患が観察されます。
ビタミンDは、リガンド依存性の転写因子スーパーファミリーのメンバーである受容体を介して作用します。
ビタミンDは、リガンド依存性の転写因子スーパーファミリーのメンバーである受容体を介して作用します。正常細胞およびガン化細胞の両方の増殖および分化を調節します。乳がん、結腸がん、前立腺がん細胞の抗増殖効果および抗転移効果を持っています。腸および骨の活性型ビタミンDは、カルシウムの吸収とホメオスタシスを維持します。
保管および安定性
コレカルシフェロールC9756は、アルゴンガス下で包装されています。未開封のまま2~8°Cで光を遮断して保存すれば、この製品は最低3年間は安定です。未使用分は、窒素またはアルゴンガス下で保存しなければなりません。褐色の真空アンプル内で、冷蔵温度で保存すれば、1年間保存した後の劣化はごくわずかです。湿った空気の中では数日以内に酸化し、不活化されます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 1 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C9756-5G:
C9756-BULK:
C9756-VAR:
2530046:
C9756-1G:
C9756-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Clinical Veterinary Toxicology, 448-448 (2003)
Cholecalciferol supplementation in hemodialysis patients: effects on mineral metabolism, inflammation, and cardiac dimension parameters
Matias P, et al.
Clinical journal of the American Society of Nephrology : CJASN, CJN-06510909 (2010)
Lin Fu et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 203(5), 1198-1207 (2019-07-19)
It is increasingly recognized that excessive glucocorticoids induce fetal intrauterine growth restriction (IUGR). Placental 11β-hydroxysteroid dehydrogenase 2 (11β-HSD2), a glucocorticoid-catalyzing enzyme, prevents active glucocorticoids from maternal circulation into the fetus, thus protecting against IUGR. Previous studies demonstrated gestational LPS exposure
Patricia Fernandez-Robredo et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 9(9) (2020-09-12)
Diabetic retinopathy is a vision-threatening microvascular complication of diabetes and is one of the leading causes of blindness. Oxidative stress and inflammation play a major role in its pathogenesis, and new therapies counteracting these contributors could be of great interest.
Stefan Pilz et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 65(6), 1195-1201 (2015-03-25)
Vitamin D deficiency is a risk factor for arterial hypertension, but randomized controlled trials showed mixed effects of vitamin D supplementation on blood pressure (BP). We aimed to evaluate whether vitamin D supplementation affects 24-hour systolic ambulatory BP monitoring values