アッセイ
≥99% (LC/MS)
フォーム
powder
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
white
溶解性
ethanol: 10 mg/mL
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@H]1CCC(=C)\C(=C/C=C2/[C@H]3[C@@]([C@H](CC3)[C@@H](CCCC(O)(C)C)C)(CCC/2)C)\C1
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23+,24-,25+,27-/m1/s1
InChI Key
JWUBBDSIWDLEOM-DTOXIADCSA-N
詳細
包装
警告
再構成
その他情報
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
679102-MG:
679102-25MG:
679102-1MG:
679102-0MG:
679102-50MG:
試験成績書(COA)