アッセイ
97% (CP)
形状
solution
濃度
100 μg/mL in ethanol
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
色
colorless
mp
-144.0 °C
アプリケーション
detection
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)CCC3=C
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
InChI Key
QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N
遺伝子情報
human ... VDR(7421)
詳細
アプリケーション
The active metabolite of vitamin D3 is calcitriol (1,25-dihydroxyvitamin D3) encapsulated into polymeric nanoparticles, which finds the application in vitamin D3-based chemotherapy formulation study and in vitro evaluation.
包装
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
740292-BULK:
740292-VAR:
740292-1ML:4548173362229
740292-1ML-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック