Merck
274909
Sigma-Aldrich
ニッケル(II) フタロシアニン-テトラスルホン酸 四ナトリウム塩
別名:
フタロシアニン-テトラスルホン酸ニッケル(II)錯体 四ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H12N8Na4NiO12S4
CAS番号:
分子量:
979.40
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
反応適合性
reagent type: catalyst
core: nickel
λmax
657 nm
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2c3nc(nc4n5[Ni]n6c(nc7nc(nc5c8cc(ccc48)S([O-])(=O)=O)c9cc(ccc79)S([O-])(=O)=O)c%10ccc(cc%10c6n3)S([O-])(=O)=O)c2c1
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
274909-BULK:
274909-25G:4548173294018
274909-5G:4548173294025
274909-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
資料
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.