組成
Dye content, 97%
品質水準
反応適合性
reagent type: catalyst
core: zinc
λmax
701 nm
軌道エネルギー
HOMO 5.17 eV (CV)
LUMO 3.78 eV (CV)
OPVデバイス性能
ITO/ZnPc:P60 (1:1)/Bphen/Ag
SMILES記法
[Zn]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H16N8.Zn/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;/h1-16H;/q-2;+2
InChI Key
PODBBOVVOGJETB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
341169-VAR:
341169-BULK:
341169-5G:
341169-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Single-walled carbon nanohorns(SWCNHs) - Find manufacturing, material properties, and applications of carbon nanohorns.
新規ナノカーボン材料である「カーボンナノホーン」は、グラフェン一枚からできた先端が閉構造の円筒状物質です。燃料電池、ドラッグデリバリーシステム、ガス吸蔵材、キャパシタ等の応用が期待されています。
Greatcell Solar Materials製色素増感太陽電池材料(TiO2ペースト、ルテニウム色素、白金ペースト、銀インク)についてご紹介します。
While dye sensitization as the basis for color photography has been accepted for a very long time,1 attempts to use this principle for the conversion of solar light to electricity generally had resulted only in very low photocurrents, below 100 nA/cm