おすすめの製品
mp
185 °C (dec.) (lit.)
λmax
736 nm
SMILES記法
CCCCOc1ccc(OCCCC)c2c3nc(nc4n5[Zn]n6c(n3)c7c(OCCCC)ccc(OCCCC)c7c6nc8nc(nc5c9c(OCCCC)ccc(OCCCC)c49)c%10c(OCCCC)ccc(OCCCC)c8%10)c12
InChI
1S/C64H80N8O8.Zn/c1-9-17-33-73-41-25-26-42(74-34-18-10-2)50-49(41)57-65-58(50)70-60-53-45(77-37-21-13-5)29-30-46(78-38-22-14-6)54(53)62(67-60)72-64-56-48(80-40-24-16-8)32-31-47(79-39-23-15-7)55(56)63(68-64)71-61-52-44(76-36-20-12-4)28-27-43(75-35-19-11-3)51(52)59(66-61)69-57;/h25-32H,9-24,33-40H2,1-8H3;/q-2;+2
InChI Key
DKGNTSAYUCTYJI-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
383813-VAR:
383813-5MG:
383813-BULK:
383813-25MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック