Merck
459712
Sigma-Aldrich
銅(II)2,3,9,10,16,17,23,24-オクタキス(オクチルオキシ)-29H,31H-フタロシアニン
Dye content 95 %
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C96H144CuN8O8
CAS番号:
分子量:
1601.77
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
solid
品質水準
組成
Dye content, 95%
mp
>300 °C (lit.)
λmax
677 nm
SMILES記法
CCCCCCCCOc1cc2c3nc(nc4n5[Cu]n6c(n3)c7cc(OCCCCCCCC)c(OCCCCCCCC)cc7c6nc8nc(nc5c9cc(OCCCCCCCC)c(OCCCCCCCC)cc49)c%10cc(OCCCCCCCC)c(OCCCCCCCC)cc8%10)c2cc1OCCCCCCCC
InChI
1S/C96H144N8O8.Cu/c1-9-17-25-33-41-49-57-105-81-65-73-74(66-82(81)106-58-50-42-34-26-18-10-2)90-97-89(73)101-91-75-67-83(107-59-51-43-35-27-19-11-3)84(108-60-52-44-36-28-20-12-4)68-76(75)93(98-91)103-95-79-71-87(111-63-55-47-39-31-23-15-7)88(112-64-56-48-40-32-24-16-8)72-80(79)96(100-95)104-94-78-70-86(110-62-54-46-38-30-22-14-6)85(69-77(78)92(99-94)102-90)109-61-53-45-37-29-21-13-5;/h65-72H,9-64H2,1-8H3;/q-2;+2
InChI Key
GIAVAZMIHRPGQC-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
459712-500MG:4548173941646
459712-100MG:
459712-VAR:
459712-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)