Merck
415286
Sigma-Aldrich
銅(II) 5,9,14,18,23,27,32,36-オクタブトキシ-2,3-ナフタロシアニン
Dye content 90 %
別名:
5,9,14,18,23,27,32,36-オクタブトキシ-2,3-ナフタロシアニン 銅(II)塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C80H88CuN8O8
CAS番号:
分子量:
1353.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
組成
Dye content, 90%
λmax
853 nm
SMILES記法
CCCCOc1c2ccccc2c(OCCCC)c3c4nc(nc5n6[Cu]n7c(n4)c8c(OCCCC)c9ccccc9c(OCCCC)c8c7nc%10nc(nc6c%11c(OCCCC)c%12ccccc%12c(OCCCC)c5%11)c%13c(OCCCC)c%14ccccc%14c(OCCCC)c%10%13)c13
InChI
1S/C80H88N8O8.Cu/c1-9-17-41-89-65-49-33-25-26-34-50(49)66(90-42-18-10-2)58-57(65)73-81-74(58)86-76-61-62(70(94-46-22-14-6)54-38-30-29-37-53(54)69(61)93-45-21-13-5)78(83-76)88-80-64-63(71(95-47-23-15-7)55-39-31-32-40-56(55)72(64)96-48-24-16-8)79(84-80)87-77-60-59(75(82-77)85-73)67(91-43-19-11-3)51-35-27-28-36-52(51)68(60)92-44-20-12-4;/h25-40H,9-24,41-48H2,1-8H3;/q-2;+2
InChI Key
JJIWQZDKAOMTKU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
415286-100MG:4548173940458
415286-BULK:
415286-VAR:
415286-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Mattias N D Svensson et al.
Science advances, 6(26), eaba4353-eaba4353 (2020-07-09)
Fibroblast-like synoviocytes (FLS) are joint-lining cells that promote rheumatoid arthritis (RA) pathology. Current disease-modifying antirheumatic agents (DMARDs) operate through systemic immunosuppression. FLS-targeted approaches could potentially be combined with DMARDs to improve control of RA without increasing immunosuppression. Here, we assessed