Merck
402737
Sigma-Aldrich
マグネシウムフタロシアニン
Dye content 90 %
別名:
フタロシアニン マグネシウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H16MgN8
CAS番号:
分子量:
536.83
Beilstein:
3584903
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
品質水準
組成
Dye content, 90%
λmax
668 nm
SMILES記法
[Mg]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H16N8.Mg/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;/h1-16H;/q-2;+2
InChI Key
NIQREIWCURIAMA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
402737-10G:
402737-1G:
402737-BULK:
402737-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jane P Bearinger et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 25(2), 1238-1244 (2008-12-31)
Photocatalytic lithography (PCL) is an inexpensive, fast, and robust method of oxidizing surface chemical moieties to produce patterned substrates. This technique has utility in basic biological research as well as various biochip applications. We report on porphyrin-based PCL for patterning