組成
Dye content, 80%
mp
>300 °C (lit.)
λmax
689 nm
SMILES記法
Fc1c(F)c(F)c2c3nc(nc4n5[Cu]n6c(n3)c7c(F)c(F)c(F)c(F)c7c6nc8nc(nc5c9c(F)c(F)c(F)c(F)c49)c%10c(F)c(F)c(F)c(F)c8%10)c2c1F
InChI
1S/C32F16N8.Cu/c33-9-1-2(10(34)18(42)17(9)41)26-49-25(1)53-27-3-4(12(36)20(44)19(43)11(3)35)29(50-27)55-31-7-8(16(40)24(48)23(47)15(7)39)32(52-31)56-30-6-5(28(51-30)54-26)13(37)21(45)22(46)14(6)38;/q-2;+2
InChI Key
FJAOBQORBYMRNO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
446653-VAR:
446653-BULK:
446653-1G:4548173941240
446653-250MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Flexible electronic circuits and displays based on organic active materials are future generations of products that may eventually enter mainstream electronics market.
フレキシブル電子デバイス用途として期待されている有機薄膜トランジスタにおける自己組織化について、スタンフォード大学のZhenan Bao教授に解説していただきました
Flexible electronic circuits, displays, and sensors based on organic active materials will enable future generations of electronics products that may eventually enter the mainstream electronics market.
Review the potential of self-assembled multilayer gate dielectric films fabricated from silane precursors for organic, inorganic, and transparent TFT and for TFT circuitry and OLED displays.