About This Item
dichloromethane: soluble
おすすめの製品
グレード
sublimed grade
品質水準
詳細
µh ≈ 2.8 x 10-4 cm2V-1s-1
アッセイ
≥98%
損失
0.5% TGA, >430ºC (weight loss)
mp
350 °C
溶解性
DMF: soluble
dichloromethane: soluble
蛍光検出
λem 404 nm in dichloromethane (PL in film)
軌道エネルギー
HOMO 5.2 eV
LUMO 3.5 eV
SMILES記法
c1ccc2c(c1)C3=NC4=[N@@H]5C(=Nc6n7c(N=C8c9ccccc9C%10=[N@@H]8[Cu]57N3C2=N%10)c%11ccccc6%11)c%12ccccc4%12
InChI
1S/C32H16N8.Cu/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;/h1-16H;/q-2;+2
InChI Key
XCJYREBRNVKWGJ-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
932515-VAR:
932515-BULK:
932515-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)