791997
Vanadyl phthalocyanine
dye content >90 %
別名:
Oxo[29H,31H-phthalocyaninato(2-)-κN29,κN30,κN31,κN32]vanadium, Vanadium(IV)phthalocyanine oxide, Xerox xpp-VOPc
About This Item
おすすめの製品
フォーム
powder (blue)
品質水準
組成
dye content, >90%
λmax
701 nm
SMILES記法
O=[V]1N(/C(C2=C/3C=CC=C2)=N\C4=N/C(C5=C4C=CC=C5)=N\6)C3=N/C(C7=C/8C=CC=C7)=NC8=N/C9=C%10C(C=CC=C%10)=C6N91
InChI
1S/C32H16N8.O.V/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;;/h1-16H;;/q-2;;+2
InChI Key
YRZZLAGRKZIJJI-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
791997-500MG:
791997-BULK:
791997-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
While dye sensitization as the basis for color photography has been accepted for a very long time,1 attempts to use this principle for the conversion of solar light to electricity generally had resulted only in very low photocurrents, below 100 nA/cm
Greatcell Solar Materials製色素増感太陽電池材料(TiO2ペースト、ルテニウム色素、白金ペースト、銀インク)についてご紹介します。