About This Item
化学式:
C10H7CH(CH3)NH2
CAS番号:
分子量:
171.24
Beilstein:
2208024
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
光学活性
[α]20/D −59°, c = 5 in methanol
光学純度
ee: 98% (GLC)
屈折率
n20/D 1.623 (lit.)
bp
153 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.067 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
C[C@H](N)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11/h2-9H,13H2,1H3/t9-/m0/s1
InChI Key
RTCUCQWIICFPOD-VIFPVBQESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1H NMRによるα-ヒドロキシ酸やα-アミノ酸の不斉認識に有用な溶媒和試薬である、キラルチオウレアの調製に採用されています。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
237450-1G:
237450-BULK:
237450-5G:
237450-VAR:
Tetrahedron, 63, 7673-7673 (2007)