Merck
336505
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-1-Cyclohexylethylamine
98%
別名:
(R)-(−)-α-Methylcyclohexanemethylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H11CH(CH3)NH2
CAS番号:
分子量:
127.23
Beilstein:
2935070
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
光学活性
[α]20/D −4°, neat
[α]20/D -3.8±0.3°, neat
光学純度
ee: 95% (GLC)
bp
177-178 °C (lit.)
密度
0.866 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
C[C@@H](N)C1CCCCC1
InChI
1S/C8H17N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h7-8H,2-6,9H2,1H3/t7-/m1/s1
InChI Key
XBWOPGDJMAJJDG-SSDOTTSWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
(R)-(-)-1-Cyclohexylethylamine is a chiral amine mainly used as a resolving agent for racemic compounds.
アプリケーション
(R)-(-)-1-Cyclohexylethylamine may be used in the preparation of a chiral calix[4]arene Schiff base derivatives with potential enantioselective recognition ability towards amines.
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
125.6 °F - closed cup
引火点(℃)
52 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
336505-BULK:
336505-VAR:
336505-5G:
336505-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chiral Schiff base derivatives of calix [4] arene: synthesis and complexation studies with chiral and achiral amines.
Durmaz M, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 17(16), 2322-2327 (2006)
A practical synthesis of C2-symmetric chiral binaphthyl ketone catalyst.
Seki M, et al.
Synthesis, 2000(12), 1677-1680 (2000)