蒸気圧
0.5 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
98%
光学活性
[α]23/D +38°, neat
光学純度
ee: 96% (GLC)
屈折率
n20/D 1.526 (lit.)
bp
187-189 °C (lit.)
密度
0.952 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
amine
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H](N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3/t7-/m1/s1
InChI Key
RQEUFEKYXDPUSK-SSDOTTSWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
158.0 °F - closed cup
引火点(℃)
70 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
115541-VAR:
115541-BULK:
115541-25ML:
115541-10ML:
115541-100ML:
115541-5L:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)