Merck
726621
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-α-メチルベンジルアミン
ChiPros®, produced by BASF, ≥99.0%
別名:
(R)-(+)-1-フェニルエチルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH(CH3)NH2
CAS番号:
分子量:
121.18
Beilstein:
2410916
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
produced by BASF
品質水準
蒸気圧
0.5 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0% (GC)
≥99.0%
フォーム
liquid
光学純度
enantiomeric excess: ≥98.0%
屈折率
n20/D 1.526 (lit.)
bp
187-189 °C (lit.)
密度
0.952 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
amine
phenyl
SMILES記法
C[C@@H](N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3/t7-/m1/s1
InChI Key
RQEUFEKYXDPUSK-SSDOTTSWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(R)-(+)-α-Methylbenzylamine is a chiral amine.
アプリケーション
(R)-(+)-α-Methylbenzylamine may be used as a substrate to synthesize:
  • (S)-α-amino phosphonates
  • N-{(S)-[cyclohexan-(S)-2-ol]}-(R)-α-methylbenzyl amine and N-{(R)-[cyclohexan-(R)-2-ol]}-(R)-α-methylbenzyl amine
  • R-α-aminonitriles
法的情報
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
158.0 °F - closed cup
引火点(℃)
70 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
726621-500G:
726621-BULK:
726621-VAR:
726621-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
New enantiomerically pure aminoalcohols from (R)-a-methylbenzylamine and cyclohexene oxide.
Barbaro P, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 7(3), 843-850 (1996)
Lithium perchlorate/diethylether catalyzed aminophosphonation of aldehydes.
Heydari A, et al.
Tetrahedron Letters, 39(37), 6729-6732 (1998)
ChiPros Chiral Amines
Aldrich Chemfiles, 11(1) null
Bartosz Lewandowski et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (47)(47), 6399-6401 (2008-12-03)
Simple chiral aza-crown ethers based on sucrose display high enantioselectivity in complexation of phenylethylammonium chlorides.
Andrew M Kelly et al.
Nature protocols, 3(2), 215-219 (2008-02-16)
A three-component chiral derivatization protocol for determining the enantiopurity of chiral diols by (1)H NMR spectroscopic analysis is described here. The present approach involves the derivatization of 1,2- 1,3- and 1,4-diols with 2-formylphenylboronic acid and enantiopure alpha-methylbenzylamine. This method affords
資料
Chiral amines play an important role in stereoselective organic synthesis. They are used directly as resolving agents, building blocks, or chiral auxiliaries.