Merck
115568
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-α-メチルベンジルアミン
98%
別名:
(S)-(-)-α-メチルベンジルアミン, (S)-(−)-1-フェニルエチルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH(CH3)NH2
CAS番号:
分子量:
121.18
Beilstein:
2204907
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.5 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D −39°, neat
光学純度
ee: 98% (GLC)
屈折率
n20/D 1.526 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
密度
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@H](N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3/t7-/m0/s1
InChI Key
RQEUFEKYXDPUSK-ZETCQYMHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-ホルミルフェニルボロン酸とともに(S)-(-)-α-メチルベンジルアミンは、エナンチオマー過剰のキラルジオールを分析するための誘導体化プロトコルにおいて使用されています。
以下においても使用される場合があります:
  • S‐アミノニトリルのジアステレオ選択的な合成
  • (S)-(-)-N‐アセチルカリコトミンまたは(R)-(+)-N-アセチルカリコトミンの合成におけるキラル補助剤として
  • 1‐置換テトラヒドロ-β-カルボリンの不斉合成におけるキラル構築ブロックとして。
高度に置換されたキラルピロールのワンポットのマルチコンポーネント合成に使用されます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
158.0 °F - closed cup
引火点(℃)
70 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
115568-5G:
115568-BULK:
115568-25G:
115568-100G:
115568-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Ashwin R Bharadwaj et al.
Organic letters, 6(14), 2465-2468 (2004-07-02)
[reaction: see text] A multicomponent synthesis of highly substituted pyrroles catalyzed by thiazolium salts has been disclosed. The reaction employs an acyl anion conjugate addition reaction of acylsilanes (sila-Stetter) and unsaturated ketones to generate 1,4-dicarbonyl compounds in situ. The subsequent
(S)-(-)-a-Methylbenzylamine as an efficient chiral auxiliary in enantiodivergent synthesis of both enantiomers of N-acetylcalycotomine.
Ziolkowski M, et al
Tetrahedron Asymmetry, 10(17), 3371-3380 (1999)
Lithium perchlorate/diethylether catalyzed aminocyanation of aldehydes
Heydari A, et al
Tetrahedron Letters, 39(19), 3049-3050 (1998)
Bartosz Lewandowski et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (47)(47), 6399-6401 (2008-12-03)
Simple chiral aza-crown ethers based on sucrose display high enantioselectivity in complexation of phenylethylammonium chlorides.
Andrew M Kelly et al.
Nature protocols, 3(2), 215-219 (2008-02-16)
A three-component chiral derivatization protocol for determining the enantiopurity of chiral diols by (1)H NMR spectroscopic analysis is described here. The present approach involves the derivatization of 1,2- 1,3- and 1,4-diols with 2-formylphenylboronic acid and enantiopure alpha-methylbenzylamine. This method affords