安全性情報
8.07047
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-1-Phenylethylamine
for the resolution of racemates for synthesis
別名:
(S)-(-)-1-Phenylethylamine, L-α-Methylbenzylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH(CH3)NH2
CAS番号:
分子量:
121.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
220-098-0
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.4 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
355 °C
有効性
980 mg/kg LD50, oral (Rat)
730 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
>7 (20 °C in H2O, undiluted)
bp
187 °C/1013 hPa
mp
-10 °C
転移温度
flash point 71 °C
密度
0.95 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N[C@@H](C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3/t7-/m0/s1
InChI Key
RQEUFEKYXDPUSK-ZETCQYMHSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.951 - 0.953
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): -40.0 - -38.0 °
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
158.0 °F - closed cup
引火点(℃)
70 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体