安全性情報
8.07334
Sigma-Aldrich
2-Phenylethylamine
for synthesis
別名:
2-Phenylethylamine, Phenethylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H11N
CAS番号:
分子量:
121.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
200-574-4
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.4 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
425 °C
有効性
300 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.0-5.5 % (v/v)
pH
11.5 (20 °C, 4.3 g/L in H2O)
動粘度
2.40 cSt(23 °C)
bp
200-202 °C/1013 hPa
mp
<-60 °C
転移温度
flash point 81 °C
溶解性
63.25 g/L
密度
0.96 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
NCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,9H2
InChI Key
BHHGXPLMPWCGHP-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.960 - 0.962
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
177.8 °F - closed cup
引火点(℃)
81 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体