蒸気密度
4.18 (vs air)
品質水準
アッセイ
≥99.5%
フォーム
liquid
精製方法
glass distillation
redistillation
屈折率
n20/D 1.533 (lit.)
bp
197-200 °C (lit.)
密度
0.962 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
amine
phenyl
SMILES記法
NCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,9H2
InChI Key
BHHGXPLMPWCGHP-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... AOC3(8639)
mouse ... Aoc3(11754)
rat ... Htr2a(29595)
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
177.8 °F - closed cup
引火点(℃)
81 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
407267-800ML:
407267-BULK:
407267-100ML:
407267-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック