Merck
F20009
Sigma-Aldrich
フルフリルアミン
≥99%
別名:
2-アミノメチルフラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H7NO
CAS番号:
分子量:
97.12
Beilstein:
1614
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
3.35 (vs air)
品質水準
蒸気圧
4 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.490 (lit.)
bp
145-146 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
密度
1.099 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
NCc1ccco1
InChI
1S/C5H7NO/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3H,4,6H2
InChI Key
DDRPCXLAQZKBJP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 再生可能なフラン系難燃剤の合成:生分解性ポリ乳酸における優れた難燃性のため、フルフリルアミンを使用した、再生可能なフラン系リン酸塩の合成について記述している研究で、材料の安全性向上におけるその可能性が示されています(Li et al., 2024)。
  • バイオマスファブリック用の難燃剤:バイオマスファブリック用として分子的に設計された、フルフリルアミンを使用した完全にバイオ由来のリン酸化フラン系難燃剤の開発では、火災安全用材料の進歩が強調されています(Chen et al., 2024)。
  • 近赤外光応答性複合材料:NIR光応答性形状記憶複合材料であるグラフェン強化バイオベンゾキサジン/バイオウレタンコポリマーの開発にフルフリルアミンが使用されており、スマート材料の分野に貢献しています(Jamnongpak et al., 2024)。
  • インテリジェント火災早期警報ファブリック:インテリジェントな火災早期警報のため、フルフリルアミンを含むバイオマス難燃剤を使用した多機能性ポリ乳酸センシングファブリックが開発され、安全性と技術の統合が示されています(Jin et al., 2024)。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
114.8 °F - DIN 51755 Part 1
引火点(℃)
46 °C - DIN 51755 Part 1
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
F20009-500G:
F20009-VAR:
F20009-2.5L:
F20009-5ML:
F20009-5G:
F20009-250ML:
F20009-100G:
F20009-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Eduardo D Gomes et al.
Biomaterials, 105, 38-51 (2016-08-10)
Spinal Cord Injury (SCI) is a highly incapacitating condition for which there is still no cure. Current clinical approaches are mainly based on palliative care, so there is a need to find possible treatments to SCI. Cellular transplantation is regarded
Amine Garci et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 67(Pt 11), m1592-m1592 (2012-01-06)
The single-crystal X-ray structure analysis of [RuCl(2)(C(12)H(18))(C(5)H(7)NO)] reveals a distorted piano-stool geometry around the Ru(II) atom, with a hexa-methyl-benzene ligand, two chloride ligands and a furfuryl-amine ligand, the latter coordinating through the amine group. In the crystal, a dimeric structure
Víctor Flors et al.
Planta, 216(6), 929-938 (2003-04-11)
1,2,3,4-tetra-O-acetyl-6-ethyladipate-beta- D-glucopyranose (TOGE), a glycoside derivative of adipic acid monoethyl ester and 1,2,3,4-tetra-O-acetyl-beta- D-glucopyranose, was synthesized and the resistance-inducing activity shown by TOGE-1 (TOGE plus furfurylamine) and TOGE-2 (TOGE plus 1,3-diaminepropane) was assayed. TOGE-1 and TOGE-2 protected tomato plants against
Esteban Araya-Hermosilla et al.
Polymers, 13(3) (2021-01-27)
Among smart materials, self-healing is one of the most studied properties. A self-healing polymer can repair the cracks that occurred in the structure of the material. Polyketones, which are high-performance thermoplastic polymers, are a suitable material for a self-healing mechanism:
Cécile Ouairy et al.
The Journal of organic chemistry, 75(12), 4311-4314 (2010-05-27)
N-Acylation of furfurylamines provided 1, which on double deprotonation with LDA led to the formation of N-acyl-5-aminopenta-2,4-dienals 2 via an isomerization involving opening of the furan ring. The scope and limitations of the procedure were examined by considering the influence