Merck
319910
Sigma-Aldrich
2-フルアルデヒド
ACS reagent, 99%
別名:
フラン-2-カルボキシアルデヒド, フルフラール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4O2
CAS番号:
分子量:
96.08
Beilstein:
105755
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
3.31 (vs air)
蒸気圧
13.5 mmHg ( 55 °C)
アッセイ
99%
形状
liquid
自己発火温度
599 °F
expl. lim.
19.3 %
不純物
≤0.02 meq/g
蒸発残留物質
≤0.5%
屈折率
n20/D 1.525 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
mp
−36 °C (lit.)
密度
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccco1
InChI
1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
InChI Key
HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Furfural can be used as a reactant to synthesize:
  • Furfuryl alcohol via Cannizzaro reaction.
  • Furancarboxylic acid via nickel-catalyzed oxidation.
  • Dimer via base-catalyzed aldol condensation with cyclopentanone.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
136.4 °F - closed cup
引火点(℃)
58 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
319910-500ML:4548174010167
319910-2L:
319910-4X2L:
319910-BULK:
319910-VAR:
319910-6X500ML:
319910-2.5L:4548174010150
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Production of feruloylated arabinoxylo-oligosaccharides from maize (Zea mays) bran by microwave-assisted autohydrolysis.
Rose DJ and Inglett GE.
Food Chemistry, 119(4), 1613-1618 (2010)
The occurrence of Cannizzaro reaction over Mg-Al hydrotalcites
Kikhtyanin O, et al.
Applied Catalysis A: General, 525, 215-225 (2016)
Cyclopentanone: A raw material for production of C15 and C17 fuel precursors
Hronec M, et al.
Biomass and Bioenergy, 63, 291-299 (2014)
Selective hydrogenation of furfural and levulinic acid to biofuels on the ecofriendly Cu-Fe catalyst.
Yan K and Chen A.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 115, 101-108 (2014)
Jianmin Zhang et al.
Journal of medicinal chemistry, 50(8), 1850-1864 (2007-03-27)
The 3C-like protease (3CLpro), which controls the severe acute respiratory syndrome (SARS) coronavirus replication, has been identified as a potential target for drug design in the treatment of SARS. A series of tetrapeptide phthalhydrazide ketones, pyridinyl esters, and their analogs