About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H7NS
CAS番号:
分子量:
113.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
liquid
liquid
屈折率
n20/D 1.5670 (lit.)
bp
95-99 °C/28 mmHg (lit.)
密度
1.103 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
NCc1cccs1
InChI
1S/C5H7NS/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3H,4,6H2
InChI Key
FKKJJPMGAWGYPN-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
2-チオフェンメチルアミンは、ポリ(3-ヘキシルチオフェン)/ CdSeハイブリッド太陽電池の潜在的な配位子交換物です。
アプリケーション
2-チオフェンメチルアミンは、次の調製に使用されます:
- ナフタレン-チオフェンハイブリッド分子(Z)-1-((チオフェン-2-イルメチルアミノ)メチレン)ナフタレン-2(1H)-オン
- 蛍光Pd2+ センサー、 N-ブチル-4-(p-メチルオキシ)-フェニルエチニル-5-チオフェンメチルアミノ-1,8-ナフタルイミド
以下の合成に関与する反応剤です。
以下の用途に関与する反応剤です。
- メタロチオネインが関与する金属解毒作用や酸化ストレスの研究に用いる生体模倣モデルとして使用するトリアゾール連結型チオフェン複合体
- 虚血細胞損傷に対する神経保護作用を持つセロトニン5-HT1Aレセプターアンタゴニスト
- 誘導性酸化物シンターゼ二量化インヒビターとして用いる、イミダゾール基やピペロニル基を含むチアジアゾール類およびピリミジン類
- 光電子セグメント化ポリウレタン類
以下の用途に関与する反応剤です。
- ケトンの有機触媒不斉還元的アミノ化の研究
- アミンのイミンへの金属不使用空気酸化カップリング
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
165.2 °F - closed cup
引火点(℃)
74 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
220884-VAR:
220884-BULK:
220884-5G:
Liping Duan et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (47)(47), 6339-6341 (2008-12-03)
A new fluorescent Pd2+ sensor , N-butyl-4-(p-methyloxy)-phenylethynyl-5-thiophenemethylamino-1,8-naphthalimide, was designed and synthesized. It showed highly selective on-off fluorescence changes for Pd2+ among the representative transition and heavy metallic cations, and its fluorescence was efficiently quenched by 5 equivalents of Pd2+ in
Debasis Karak et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 42(19), 6708-6715 (2013-04-10)
A naphthalene-thiophene hybrid molecule (Z)-1-((thiophen-2-ylmethylamino)methylene)naphthalen-2(1H)-one () was prepared by condensation of 2-thiophenemethylamine and 2-hydroxy-1-naphthaldehyde. According to FTIR, (1)H NMR spectrometry and single crystal X-ray analysis, exists in the cis-keto-amine tautomeric form. behaves like a molecular AND type binary logic gate
Jun Yan Lek et al.
ACS applied materials & interfaces, 3(2), 287-292 (2011-01-26)
For hybrid solar cells, interfacial chemistry is one of the most critical factors for good device performance. We have demonstrated that the size of the surface ligands and the dispersion of nanoparticles in the solvent and in the polymer are
Adesola Abimbola Adeleke et al.
Journal of inorganic biochemistry, 214, 111266-111266 (2020-11-10)
Synthesis and spectroscopic characterization of five ligands ((E)-2-((pyridin-2-ylmethylene)amino)phenol L1, 2-(pyridin-2-yl)benzo[d]thiazole L2, (E)-N-(2-fluorophenyl)-1-(pyridin-2-yl)methanimine L3, (E)-1-(pyridin-2-yl)-N-(p-tolyl)methanimine L4 and (E)-1-(pyridin-2-yl)-N-(thiophen-2-ylmethyl)methanimine L5 along with fifteen silver(I) complexes of L1 - L5, with a general formula [AgL2]+X- (L = Schiff base and X = NO3-, ClO4- or CF3SO3-) is