639095
3-(メチルチオ)プロピルアミン
97%
別名:
1-Amino-3-(methylthio)propane, 3-(Methylmercapto)propylamine, 3-(Methylsulfanyl)propylamine, 3-(Methylthio)-1-propanamine, 3-(Methylthio)-1-propylamine, 3-Aminopropyl methyl sulfide, 3-Methylsulfanyl-1-propylamine, 3-Methylsulfanylpropan-1-amine, S-Methylhomocysteamine
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4940 (lit.)
bp
169 °C (lit.)
密度
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
thioether
SMILES記法
CSCCCN
InChI
1S/C4H11NS/c1-6-4-2-3-5/h2-5H2,1H3
InChI Key
KKYSBGWCYXYOHA-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
143.6 °F - closed cup
引火点(℃)
62 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
639095-1G:
639095-5G:
639095-BULK:
639095-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック