Merck
M25007
Sigma-Aldrich
3-メトキシプロピルアミン
99%
別名:
1-アミノ-3-メトキシプロパン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3O(CH2)3NH2
CAS番号:
分子量:
89.14
Beilstein:
878144
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
3.07 (vs air)
品質水準
蒸気圧
20 mmHg ( 30 °C)
アッセイ
99%
自己発火温度
518 °F
屈折率
n20/D 1.417 (lit.)
bp
117-118 °C/733 mmHg (lit.)
密度
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COCCCN
InChI
1S/C4H11NO/c1-6-4-2-3-5/h2-5H2,1H3
InChI Key
FAXDZWQIWUSWJH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
80.6 °F - closed cup
引火点(℃)
27 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M25007-1L:
M25007-25ML:
M25007-BULK:
M25007-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)