Merck
708917
Sigma-Aldrich
(2-メトキシエチル)メチルアミン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H11NO
CAS番号:
分子量:
89.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.401
密度
0.820 g/mL at 25 °C
官能基
amine
ether
SMILES記法
CNCCOC
InChI
1S/C4H11NO/c1-5-3-4-6-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
KOHBEDRJXKOYHL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
35.1 °F - closed cup
引火点(℃)
1.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
708917-BULK:
708917-5G:
708917-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)