安全性情報
8.18872
Sigma-Aldrich
2-Methoxyethylamine
for synthesis
別名:
2-Methoxyethylamine, 2-Aminoethyl methyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H9NO
CAS番号:
分子量:
75.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
203-712-1
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
285 °C
有効性
1570 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
3-16.10 % (v/v)
屈折率
n20/589 1.4594
pH
12 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
95 °C/1013 hPa
mp
-82 °C
転移温度
flash point 12 °C
密度
0.87 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C3H9NO/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3
InChI Key
ASUDFOJKTJLAIK-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.872 - 0.874
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
53.6 °F
引火点(℃)
12 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体