Merck
901159
Sigma-Aldrich
2-(2-Methoxyethoxy)ethanamine
≥95%
別名:
2-(2-Methoxyethoxy)ethylamine, Di(ethylene glycol) methyl ether amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H13NO2
CAS番号:
分子量:
119.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
liquid
屈折率
n/D 1.429
密度
0.958 g/mL
SMILES記法
NCCOCCOC
InChI
1S/C5H13NO2/c1-7-4-5-8-3-2-6/h2-6H2,1H3
InChI Key
QWCGXANSAOXRFE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
158.0 °F
引火点(℃)
70 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
901159-BULK:
901159-VAR:
901159-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)