Merck
07964
Sigma-Aldrich
メトキシポリエチレングリコールアミン
750
別名:
mPEG-NH2, O-(2-アミノエチル)-O′-メチルポリエチレングリコール, アミノポリエチレングリコールモノメチルエーテル, メトキシポリオキシエチレンアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NCH2CH2(OCH2CH2)nOCH3
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
solid
white to yellow
InChI
1S/C3H9NO/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3
InChI Key
ASUDFOJKTJLAIK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
メトキシポリエチレングリコールアミンは以下のことが可能です:
  • 疎水性化合物の溶解性を高める樹状ミセルの形成。
  • 薬剤キャリアとして適用の可能性があるMTX - PEG を形成する抗癌剤メトトレキセート(MTX)との接合。
  • 非ウィルス性遺伝子ベクターとして使用することができる移植片共重合体を形成するポリエチレンイミン(PEI)との結合。
その他情報
免疫原性を減少させ、血清半減期を増長させるPEG化複合体を調整する際に用いられるオリゴマ-です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
07964-VAR:
07964-BULK:
07964-1G:
07964-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Polyethylene Glycol Conjugates of Methotrexate Varying in Their Molecular Weight from MW 750 to MW 40000: Synthesis, Characterization, and Structure- Activity Relationships in Vitro and in Vivo.
Riebeseel K, et al.
Bioconjugate Chemistry, 13(4), 773-785 (2002)
Polyethylene glycol-polyamidoamine dendritic micelle as solubility enhancer and the effect of the length of polyethylene glycol arms on the solubility of pyrene in water.
Yang H, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 273(1), 148-154 (2004)
T.P. Kogan
Synthetic Communications, 22, 2417-2417 (1992)
M Yokoyama et al.
Bioconjugate chemistry, 3(4), 295-301 (1992-07-01)
Adriamycin, a hydrophobic anticancer drug, was conjugated with poly(ethylene oxide)-poly(aspartic acid) block copolymers composed of various lengths of each block copolymer segment ranging from 1000 to 12,000 in molecular weight and from 10 to 80 units, respectively. Conjugation was achieved
Effect of polyethylene glycol on gene delivery of polyethylenimine.
Sung SJ, et al.
Biological & Pharmaceutical Bulletin, 26(4), 492-500 (2003)
資料
Biofouling control essential for device performance and safety; minimize accumulation of biomolecules and bioorganisms.
天然材料や人工材料が使用されている環境ではほぼ例外なく、表面への生物学的物質の蓄積が避けられません。PEGをグラフトした被膜はタンパク質、細胞、細菌、このほかの生物の付着を効果的に防ぐことができます。