Merck
07966
Sigma-Aldrich
メトキシポリエチレングリコールアミン
20,000
別名:
O-(2-アミノエチル)-O′-メチルポリエチレングリコール, アミノポリエチレングリコールモノメチルエーテル, メトキシポリオキシエチレンアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NCH2CH2(OCH2CH2)nOCH3
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
powder
InChI
1S/C3H9NO/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3
InChI Key
ASUDFOJKTJLAIK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
07966-250MG:
07966-VAR:
07966-BULK:
07966-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Vimala N Bharadwaj et al.
Nanomedicine : nanotechnology, biology, and medicine, 14(7), 2155-2166 (2018-06-23)
Clinically, traumatic brain injury (TBI) results in complex heterogeneous pathology that cannot be recapitulated in single pre-clinical animal model. Therefore, we focused on evaluating utility of nanoparticle (NP)-based therapeutics following three diffuse-TBI models: mildclosed-head injury (mCHI), repetitive-mCHI and midline-fluid percussion
資料
Biofouling control essential for device performance and safety; minimize accumulation of biomolecules and bioorganisms.
天然材料や人工材料が使用されている環境ではほぼ例外なく、表面への生物学的物質の蓄積が避けられません。PEGをグラフトした被膜はタンパク質、細胞、細菌、このほかの生物の付着を効果的に防ぐことができます。