product name
ポリ(エチレングリコール)ジアミン, average Mn 6,000
形状
solid
品質水準
分子量
average Mn 6,000
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
mp
54-60 °C
Ω末端
amine
α末端
amine
ポリマー構造
shape: linear
functionality: homobifunctional
InChI
1S/C6H16N2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-8H2
InChI Key
IWBOPFCKHIJFMS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- 有機溶媒に溶解する酵素複合体の作製に用いるポリマー
- 有望な薬物キャリア。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
752444-1G:
752444-5G:
752444-BULK:
752444-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
組織工学への応用を目的とした固体およびハイドロゲルを基盤とした足場の、既存および新規の製造方法を紹介します。
Highlighting existing and novel fabrication methods for both, solid and hydrogel-based scaffold for tissue engineering applications.
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.