Merck
753084
Sigma-Aldrich
ポリ(エチレン・グリコール)ジアミン
average MN 2,000, cross-linking reagent carboxyl reactive, amine
別名:
ポリ(エチレングリコール)ビス(アミン), O,O′-ビス(2-アミノエチル)ポリエチレングリコール, PEG-ジアミン, ジアミノポリエチレングリコール, ポリオキシエチレンビス(アミン)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2N(CH2CH2O)nCH2CH2NH2
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
製品名
ポリ(エチレン・グリコール)ジアミン, average Mn 2,000
フォーム
powder
品質水準
分子量
Mw/Mn ≤1.4
average Mn 2,000
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
Ω末端
amine
α末端
amine
ポリマー構造
shape: linear
functionality: homobifunctional
SMILES記法
NCCOCCOCCN
InChI
1S/C6H16N2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-8H2
InChI Key
IWBOPFCKHIJFMS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ(エチレングリコール)ジアミン(PEGD)は、生体適合性および生分解性などの特性を有する非毒性の生体高分子です。本化合物は架橋剤と反応させることにより、ドラッグデリバリーシステムで使用することができる3次元メッシュを形成することができます。また、本化合物はさまざまな生物学的用途の非イオン性界面活性剤としても使用することができます。
アプリケーション
PEGDは、架橋ヒドロゲルとして、また組織工学および生物医学アプリケーションの基質として使用することができます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
753084-BULK:
753084-5G:
753084-VAR:
753084-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Thermal and kinetic evaluation of biodegradable thermo-sensitive gelatin/poly (ethylene glycol) diamine crosslinked citric acid hydrogels for controlled release of tramadol
Rocha-Garcia D, et al.
European Polymer Journal, 89, 42-56 (2017)
Glass surfaces grafted with high-density poly (ethylene glycol) as substrates for DNA oligonucleotide microarrays
Schlapak R, et al.
Langmuir, 22(1), 277-285 (2006)
Biodegradable poly (ethylene glycol) hydrogels crosslinked with genipin for tissue engineering applications
Moffat KL and Marra KG
Journal of Biomedical Materials Research. Part B, Applied Biomaterials, 71(1), 181-187 (2004)
Rigidity of two-component hydrogels prepared from alginate and poly (ethylene glycol)- diamines
Eiselt P, et al.
Macromolecules, 32(17), 5561-5566 (1999)
Conjugate addition reactions combined with free-radical cross-linking for the design of materials for tissue engineering
Elbert DL and Hubbell JA
Biomacromolecules, 2(2), 430-441 (2001)
資料
Highlighting new synthetic modifications of PEG to improve the mechanical properties and degradation of resulting hydrogels in tissue engineering applications.
組織工学への応用において、機械的特性やハイドロゲルの劣化を改善するためのPEGの新しい合成法を紹介しています。
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.