製品名
ポリ(エチレングリコール)ビス(アミン), Mw 2,000
フォーム
powder
品質水準
分子量
Mw 2,000
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
Ω末端
amine
α末端
amine
ポリマー構造
shape: linear
functionality: homobifunctional
保管温度
−20°C
SMILES記法
NCCOCCOCCN
InChI
1S/C6H16N2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-8H2
InChI Key
IWBOPFCKHIJFMS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- ポリエチレングリコール抱合ポリマーナノカプセルによる、in vitro および in vivo における葉酸発現癌細胞へのケルセチンの標的送達:PEG-ビスアミンの使用について、標的薬物送達を強化することを目的としたポリマーナノカプセルの作成について論じています(RI El-Gogary et al., 2014)。
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
14501-1G:
14501-BULK:
14501-VAR:
14501-250MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Progress in biotechnology fields such as tissue engineering and drug delivery is accompanied by an increasing demand for diverse functional biomaterials. One class of biomaterials that has been the subject of intense research interest is hydrogels, because they closely mimic the natural environment of cells, both chemically and physically and therefore can be used as support to grow cells. This article specifically discusses poly(ethylene glycol) (PEG) hydrogels, which are good for biological applications because they do not generally elicit an immune response. PEGs offer a readily available, easy to modify polymer for widespread use in hydrogel fabrication, including 2D and 3D scaffold for tissue culture. The degradable linkages also enable a variety of applications for release of therapeutic agents.
ポリエチレングリコールは入手が容易で、簡便に修飾が可能なポリマーであり、組織培養用2次元、3次元の足場をはじめとするヒドロゲルの作製に広く使われています。
クリックケミストリーは、非常に簡便で汎用性をもち、再生医療用途の複合材料足場を構築する上で生体直交性を示すことから、細胞培養および送達用の生体材料足場の分野に数々の技術改革をもたらしています。
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.