Merck
767565
Sigma-Aldrich
ポリ(エチレングリコール)メチルエーテルアミン
average Mn 500
別名:
PEG NH2, mPEG-NH2, mPEGアミン, メトキシPEGアミン, メトキシポリエチレングリコールアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
形状
liquid
品質水準
分子量
PEG average Mn 450 (n~10)
average Mn 500
反応適合性
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: carboxyl reactive
Ω末端
amine
α末端
methoxy
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C3H9NO/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3
InChI Key
ASUDFOJKTJLAIK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
連結およびカップリング反応のためにアミノ基を導入したPEG。
連結およびカップリング反応のためにアミノ基を導入したPEG。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
767565-VAR:
767565-BULK:
767565-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
クリックケミストリーは、非常に簡便で汎用性をもち、再生医療用途の複合材料足場を構築する上で生体直交性を示すことから、細胞培養および送達用の生体材料足場の分野に数々の技術改革をもたらしています。
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.