Merck
JKA5160
Sigma-Aldrich
NH2-PEG-COOH
average MN 20,000, cross-linking reagent amine reactive, cross-linking reagent carboxyl reactive
別名:
NH2-PEG-COOH, Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HClH2N(CH2CH2O)nCH2COOH
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
NH2-PEG20K-COOH, HCl Salt, average Mn 20,000
形状
solid
分子量
average Mn 20,000
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
ポリマー構造
shape: linear
functionality: heterobifunctional
保管温度
−20°C
詳細
Amine PEG Carboxyl. Both COOH and NH2 groups are stable and can be activated.
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
JKA5160-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Baker, D.W., et al.
Acta Biomaterialia, 10(7) (2014)
Kang, T., et al.
Biomaterials, 35(14) (2014)