product name
HS-PEG2K-NH2, HCl Salt, average Mn 2,000
形状
solid
分子量
average Mn 2,000
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
ポリマー構造
shape: linear
functionality: heterobifunctional
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
チオールPEGアミン。 HS基はチオール反応性であり、NH2基は安定的で、活性化できます。
アプリケーション
用途として、生体共役反応、ドラッグ・デリバリー、PEGヒドロゲル、架橋剤、および表面機能化剤が含まれます。
法的情報
製造:JenKem Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
JKA5143-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Biosensors And Bioelectronics, 59 (2014)
資料
ポリエチレングリコール(PEG)は、生物学的、化学的応用や医薬品開発に有用な化学的性質を有するエチレンオキシドと水との縮合ポリマーです。研究用途にPEGを使用する際に考慮すべき4つのポイントをご紹介します。