Merck
743127
Sigma-Aldrich
O-(2-メルカプトエチル)-O'-メチルポリエチレングリコール
2,000
別名:
MeO-PEG-SH, PEG-チオール, ポリエチレングリコール 2-メルカプトエチル メチル エーテル, メルカプトポリエチレングリコールモノメチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51171641
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
solid
分子量
average Mw 2,000
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
743127-VAR:
743127-1G:
743127-BULK:
743127-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)