Merck
743011
Sigma-Aldrich
O-(2-メルカプトエチル)-O'-メチルポリエチレングリコール
10,000
別名:
MeO-PEG-SH, PEG-チオール, ポリエチレングリコール 2-メルカプトエチル メチル エーテル, メルカプトポリエチレングリコールモノメチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51171641
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
lumps
分子量
average Mw 10,000
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
743011-BULK:
743011-VAR:
743011-1G:
743011-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)