Merck
729140
Sigma-Aldrich
ポリ(エチレングリコール)メチルエーテルチオール
average Mn 2,000, chemical modification reagent thiol reactive, methoxy, thiol
別名:
PEGチオール, mPEGチオール, メトキシPEGチオール, メトキシポリエチレングリコールチオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3O(CH2CH2O)nCH2CH2SH
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
ポリ(エチレングリコール)メチルエーテルチオール, average Mn 2,000
形状
solid
品質水準
分子量
average Mn 2,000
反応適合性
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: thiol reactive
mp
50-55 °C
Ω末端
thiol
α末端
methoxy
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Surface modification of polyaniline nanorods with thiol-terminated poly (ethylene oxide):この研究では、分散性および機能性の強化を目標とした、ポリアニリンナノロッドの表面修飾のためのさまざまな分子量のポリ(エチレングリコール)メチルエーテルチオールの使用について探索しています(DiTullio et al., 2018)。
  • Colorimetric determination of p-phenylenediamine using silver nanoparticles modified with poly (ethylene glycol) methyl ether thiol:この研究では、p-フェニレンジアミンの比色測定による決定のための銀ナノ粒子の修飾におけるポリ(エチレングリコール)メチルエーテルチオールの使用を実演し、分析化学におけるその用途を示しています(Lee et al., 2017)。
  • Facile synthesis and self-assembly of amphiphilic polydimethylsiloxane with poly (ethylene glycol) moieties via thiol-ene click reaction:この論文では、チオール-エンクリックケミストリーを使用した両親媒性コポリマーの合成および自己組織化について議論し、機能性材料の作製におけるポリ(エチレングリコール)メチルエーテルチオールの多用途性を強調しています(Xia et al., 2015)。
  • Determination of polyethylene glycol end group functionalities by combination of selective reactions and characterization by matrix assisted laser desorption/ionization time of flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS):この研究では、MALDI-TOF MSを使用したポリ(エチレングリコール)誘導体の末端基官能性の特性評価の方法を示し、分析プロセスにおいてポリ(エチレングリコール)メチルエーテルチオールが重要な役割を果たしています(Zhang et al., 2014)。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
729140-BULK:
729140-VAR:
729140-5G:
729140-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Michael R Dyson et al.
mAbs, 12(1), 1829335-1829335 (2020-10-27)
The early phase of protein drug development has traditionally focused on target binding properties leading to a desired mode of therapeutic action. As more protein therapeutics pass through the development pipeline; however, it is clear that non-optimal biophysical properties can
資料
Progress in biotechnology fields such as tissue engineering and drug delivery is accompanied by an increasing demand for diverse functional biomaterials. One class of biomaterials that has been the subject of intense research interest is hydrogels, because they closely mimic the natural environment of cells, both chemically and physically and therefore can be used as support to grow cells. This article specifically discusses poly(ethylene glycol) (PEG) hydrogels, which are good for biological applications because they do not generally elicit an immune response. PEGs offer a readily available, easy to modify polymer for widespread use in hydrogel fabrication, including 2D and 3D scaffold for tissue culture. The degradable linkages also enable a variety of applications for release of therapeutic agents.
ポリエチレングリコールは入手が容易で、簡便に修飾が可能なポリマーであり、組織培養用2次元、3次元の足場をはじめとするヒドロゲルの作製に広く使われています。