Merck
757829
Sigma-Aldrich
ポリ(エチレングリコール) 2-メルカプトエチルエーテル酢酸
average Mn 2,000 (n~45), cross-linking reagent amine reactive, cross-linking reagent thiol reactive
別名:
チオPEG, チオール-PEG-カルボン酸塩, チオール-PEG-酸, メルカプトPEG酸, メルカプトポリオキシエチレン酢酸, メルカプトポリ(エチレングリコール)カルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HSC2H4O(C2H4O)nCH2CO2H
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
製品名
ポリ(エチレングリコール) 2-メルカプトエチルエーテル酢酸, average Mn 2,100
フォーム
solid
品質水準
分子量
PEG average Mn 2,000 (n~45)
average Mn 2,100
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
mp
51-56 °C
Ω末端
thiol
α末端
carboxylic acid
ポリマー構造
shape: linear
functionality: heterobifunctional
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
報告されている用途には、バイオコンジュゲーション、薬物送達、PEGハイドロゲル、架橋剤、および表面機能化などがあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>604.4 °F
引火点(℃)
> 318 °C
適用法令
Jan Code
757829-VAR:
757829-BULK:
757829-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
ポリエチレングリコール(PEG)は、生物学的、化学的応用や医薬品開発に有用な化学的性質を有するエチレンオキシドと水との縮合ポリマーです。研究用途にPEGを使用する際に考慮すべき4つのポイントをご紹介します。
クリックケミストリーは、非常に簡便で汎用性をもち、再生医療用途の複合材料足場を構築する上で生体直交性を示すことから、細胞培養および送達用の生体材料足場の分野に数々の技術改革をもたらしています。
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.