アッセイ
≥95% (oligomer purity)
分子量
PEG average Mn 350
Ω末端
thiol
α末端
methoxy
保管温度
−20°C
SMILES記法
COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCS
InChI
1S/C15H32O7S/c1-16-2-3-17-4-5-18-6-7-19-8-9-20-10-11-21-12-13-22-14-15-23/h23H,2-15H2,1H3
InChI Key
PVSKDHZQTUFAEZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
- 金電極上に自己組織化単分子膜(SAM)を形成するPEG化反応
- 光開始チオール-エン反応によるアルギネートベースのヒドロゲルシステムの調製における架橋試薬として
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
672572-250MG:
672572-BULK:
672572-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Biofouling control essential for device performance and safety; minimize accumulation of biomolecules and bioorganisms.
天然材料や人工材料が使用されている環境ではほぼ例外なく、表面への生物学的物質の蓄積が避けられません。PEGをグラフトした被膜はタンパク質、細胞、細菌、このほかの生物の付着を効果的に防ぐことができます。
クリックケミストリーは、非常に簡便で汎用性をもち、再生医療用途の複合材料足場を構築する上で生体直交性を示すことから、細胞培養および送達用の生体材料足場の分野に数々の技術改革をもたらしています。
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.