アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.476
密度
0.995 g/mL at 25 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
OCCOCCOCCOCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C17H36O4S/c18-10-12-20-14-16-21-15-13-19-11-8-6-4-2-1-3-5-7-9-17-22/h18,22H,1-17H2
InChI Key
FASSFROSROBIBE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
673110-VAR:
673110-BULK:
673110-250MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
無機ナノ粒子の光エレクトロニクスへの応用例をご紹介します。無機ナノ材料は、大きさや形状、構造、組成の調整が可能な材料であり、幅広い分野において注目されています。
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
アルキルチオラート、アルキルシラン、アルキルホスホン酸の自己組織化単分子層(SAMr)を利用したフォトパターニングについて紹介します。
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.