Merck
O3605
Sigma-Aldrich
1,8-オクタンジチオール
≥97%
別名:
1,8-ジメルカプトオクタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HS(CH2)8SH
CAS番号:
分子量:
178.36
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.505 (lit.)
bp
269-270 °C (lit.)
密度
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
SCCCCCCCCS
InChI
1S/C8H18S2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h9-10H,1-8H2
InChI Key
PGTWZHXOSWQKCY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1,8-オクタンジチオール(OCT)はアルカンジチオールのひとつで、さまざまな金属表面に自己組織化単分子層(SAM)を形成します。OCTには線形に配列された炭素-炭素結合(C−C)があり、末端に2個の硫黄原子を持つことから、基質の表面原子に付着しやすい物質です。OCTは主に有機金属系を形成し、これはエレクトロニクス分野の広範囲の用途において電子輸送媒体を改善するために使用できます。
アプリケーション
OCTは、P3HT:PCBM太陽電池の電力効率を強化するために電極層を官能基化できる加工添加剤として使用できます。また、電気化学的特性の強化を目的として金電極上にSAMを形成するために使用できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
O3605-BULK:
O3605-VAR:
O3605-1G:
O3605-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
X-ray studies of self-assembled monolayers on coinage metals. 1. Alignment and photooxidation in 1, 8-octanedithiol and 1-octanethiol on Au.
Rieley H, et al.
Langmuir, 14(18), 5147-5153 (1998)
Influence of Solvent Additive 1, 8-Octanedithiol on P3HT: PCBM Solar Cells.
Wang W, et al.
Advances in Functional Materials, 28(20), 1800209-1800209 (2018)
Efficacy of Ti O x optical spacer in bulk-heterojunction solar cells processed with 1, 8-octanedithiol.
Lee JK, et al.
Applied Physics Letters, 92(24), 220-220 (2008)
Electrochemical STM investigation of 1, 8-octanedithiol monolayers on Au (1 1 1).: Experimental and theoretical study.
Esplandiu MJ, et al.
Surface Science, 600(1), 155-172 (2006)
Adsorption of single 1, 8-octanedithiol molecules on Cu (100).
Villagomez CJ, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 18(39), 27521-27528 (2016)