Merck
673099
Sigma-Aldrich
ビフェニル-4,4-ジチオール
95%
別名:
4,4′-ジメルカプトビフェニル, BDT, BPDT
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HSC6H4C6H4SH
CAS番号:
分子量:
218.34
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
165-174 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
Sc1ccc(cc1)-c2ccc(S)cc2
InChI
1S/C12H10S2/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8,13-14H
InChI Key
VRPKUXAKHIINGG-UHFFFAOYSA-N
詳細
ビフェニル-4,4′-ジチオール(BPDT)は、塩化第一スズ二水和物と氷酢酸の混合物を無水塩酸と混合して調製されるアリールジチオールです。1つのチオール基を表面に結合することにより、さまざまな表面に自己組織化単分子膜を形成する一方で、もう1つのチオール基は他の官能基に対して核形成部位を生成します。
アプリケーション
BPDTは、ポリエチレン基板上の金の殻(Fe−Au)で鉄ナノ粒子(NP)を官能化するために使用できます。また、さまざまな半導体用途向けに、pドープガリウムヒ素(GaAs)基板上にコーティングすることもできます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
673099-BULK:
673099-VAR:
673099-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Electrochemical, HR-XPS and SERS study of the self-assembly of biphenyl 4, 4′ -dithiol on Au (111) from solution phase.
Euti EM, et al.
Surface Science, 630(3), 101-108 (2014)
Vinicius Coneglian Santos et al.
PloS one, 11(12), e0166687-e0166687 (2016-12-03)
The fatigue induced by marathon races was observed in terms of inflammatory and immunological outcomes. Neutrophil survival and activation are essential for inflammation resolution and contributes directly to the pathogenesis of many infectious and inflammatory conditions. The aim of this
Brief Review of Surface Passivation on III-V Semiconductor.
Zhou L, et al.
Crystals, 8(5), 226-226 (2018)
Miriam Moreno-Moreno et al.
Nano letters, 19(8), 5459-5468 (2019-08-02)
We introduce scanning-probe-assisted nanowire circuitry (SPANC) as a new method to fabricate electrodes for the characterization of electrical transport properties at the nanoscale. SPANC uses an atomic force microscope (AFM) to manipulate nanowires to create complex and highly conductive nanostructures
Jie Liu et al.
Journal of hematology & oncology, 14(1), 21-21 (2021-01-31)
B7-H3, an immune-checkpoint molecule and a transmembrane protein, is overexpressed in non-small cell lung cancer (NSCLC), making it an attractive therapeutic target. Here, we aimed to systematically evaluate the value of B7-H3 as a target in NSCLC via T cells
資料
無機ナノ粒子の光エレクトロニクスへの応用例をご紹介します。無機ナノ材料は、大きさや形状、構造、組成の調整が可能な材料であり、幅広い分野において注目されています。
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
アルキルチオラート、アルキルシラン、アルキルホスホン酸の自己組織化単分子層(SAMr)を利用したフォトパターニングについて紹介します。
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.